α,3,5-Trichlorotoluène 98+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,3-Dichloro-5-(chlorométhyl)benzène, Chlorure de 3,5-dichlorobenzyle
Formule:
C₇H₅Cl₃ Point de fusion: 35…37 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060278 Numéro CAS: 3290-06-0 UN: 3261 ADR: 8,III |