Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule:
C₇H₉NO₂ Point d'ébullition: 70 °C/0,8mmHg Point de fusion: 37…39 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00817049 Numéro CAS: 2199-43-1 |