Imprimer
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29368-1G OR29368-250MG
APOSOR29368-1GEA 185 EUR
APOSOR29368-1G APOSOR29368-250MG
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₈Br₂O₃
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00816760
Numéro CAS: 13811-12-6