2,6-Dichlorobenzaldehyde hydrazone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆Cl₂N₂ Point de fusion: 134 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00729126 Numéro CAS: 59714-30-6 |