Imprimer
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzoate
OR2935-1G OR2935-5G
APOSOR2935-1GEA 65.4 EUR
APOSOR2935-1G APOSOR2935-5G
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formule: C₈H₆BrNO₅
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00458681
Numéro CAS: 91983-31-2