Imprimer
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29339-1G OR29339-250MG OR29339-2.5G OR29339-5G OR29339-10G
APOSOR29339-1GEA 0 EUR
APOSOR29339-1G APOSOR29339-250MG APOSOR29339-2.5G APOSOR29339-5G APOSOR29339-10G
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Formule: C₇H₁₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662532
Numéro CAS: 52790-15-5
UN: 1993
ADR: 3,III