Imprimer
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29308-1G OR29308-250MG
APOSOR29308-1GEA 65.4 EUR
APOSOR29308-1G APOSOR29308-250MG
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Formule: C₁₃H₁₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019357
Numéro CAS: 945-49-3