Imprimer
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
OR29257-1G OR29257-5G OR29257-10G
APOSOR29257-1GEA 26.1 EUR
APOSOR29257-1G APOSOR29257-5G APOSOR29257-10G
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆ClNO
Point de fusion: 225…227 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066982
Numéro CAS: 25519-80-6