Imprimer
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR2920-1G OR2920-5G
APOSOR2920-1GEA 91.6 EUR
APOSOR2920-1G APOSOR2920-5G
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
Formule: C₁₃H₈ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047743
Numéro CAS: 7497-60-1