Imprimer
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR29175-1G OR29175-5G
APOSOR29175-1GEA 113 EUR
APOSOR29175-1G APOSOR29175-5G
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Formule: C₃H₂Cl₂N₂S
Point d'ébullition: 55 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00096470
Numéro CAS: 74461-64-6
UN: 1760
ADR: 8,III