Imprimer
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dibromo-4-methylpyridin-2-amine
OR2908-25G OR2908-5G
APOSOR2908-25GEA 24.8 EUR
APOSOR2908-25G APOSOR2908-5G
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646065
Numéro CAS: 3430-29-3