Imprimer
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29075-1G OR29075-250MG OR29075-5G
APOSOR29075-1GEA 134 EUR
APOSOR29075-1G APOSOR29075-250MG APOSOR29075-5G
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Formule: C₇H₉NO₂
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934451
Numéro CAS: 23012-25-1