Imprimer
3-Phenylbut-2-enoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR29067-1G OR29067-250MG OR29067-500MG
APOSOR29067-1GEA 141 EUR
APOSOR29067-1G APOSOR29067-250MG APOSOR29067-500MG
3-Phenylbut-2-enoic acid
3-Phenylbut-2-enoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053500
Numéro CAS: 1199-20-8