Imprimer
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-5-oxo-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
OR29064-1G OR29064-5G OR29064-250MG
APOSOR29064-1GEA 130 EUR
APOSOR29064-1G APOSOR29064-5G APOSOR29064-250MG
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₆N₂O₃S
Point de fusion: 235…238 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085018
Numéro CAS: 32084-55-2