Imprimer
1-Éthylimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2905-100G OR2905-500G
APOSOR2905-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2905-100G APOSOR2905-500G
1-Éthylimidazole
1-Éthylimidazole
Formule: C₅H₈N₂
Point d'ébullition: 104 °C/262mmHg
Point de fusion: –27 °C
Densité: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 91,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055389
Numéro CAS: 7098-07-9
EINECS: 230-403-9