Imprimer
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Methylthiazol-2-yl)acetonitrile
OR28979-10G OR28979-1G OR28979-5G
APOSOR28979-10GEA 691 EUR
APOSOR28979-10G APOSOR28979-1G APOSOR28979-5G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Formule: C₆H₆N₂S
Point d'ébullition: 82…83 °C/0,4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03011392
Numéro CAS: 19785-39-8