Imprimer
(S)-(+)-Epichlorhydrine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-(+)-1-Chloro-2,3-époxypropane, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-époxypropane
OR28971-100G OR28971-25G OR28971-5G
APOSOR28971-100GEA 134 EUR
APOSOR28971-100G APOSOR28971-25G APOSOR28971-5G
(S)-(+)-Epichlorhydrine
(S)-(+)-Epichlorhydrine
Formule: ClCH₂CH(O)CH₂
Point d'ébullition: 114 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077760
Numéro CAS: 67843-74-7
UN: 2023
ADR: 6.1+3,II