Imprimer
(R)-(-)-Epichlorhydrine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-(-)-3-Chloro-1,2-époxypropane, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-époxypropane
OR28970-100G OR28970-25G OR28970-500G
APOSOR28970-100GEA 72.5 EUR
APOSOR28970-100G APOSOR28970-25G APOSOR28970-500G
(R)-(-)-Epichlorhydrine 99%
(R)-(-)-Epichlorhydrine
Formule: ClCH₂CH(O)CH₂
Point d'ébullition: 114…117 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077759
Numéro CAS: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1+3,II