Imprimer
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Pyridinedicarboxylic acid, Cinchomeronic acid, Pyridine-3,4-dicarboxylicacid
OR28966-100G OR28966-25G OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA 52.2 EUR
APOSOR28966-100G APOSOR28966-25G APOSOR28966-500G
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Point de fusion: 262 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006392
Numéro CAS: 490-11-9
EINECS: 207-705-4