(S)-(-)-Acide 2-chloropropionique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃CCHClCOOH Point d'ébullition: 77 °C/10mmHg Point de fusion: 4 °C Densité: 1,249 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064205 Numéro CAS: 29617-66-1 EINECS: 411-150-2 UN: 2511 ADR: 8,III |