Imprimer
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methylhexanamine Hydrochloride, 2-Amino-4-methylhexane Hydrochloride, 1,3-Dimethylamylamine Hydrochloride, 1,3-Dimethylpentylamine Hydrochloride
OR2894-100G OR2894-25G OR2894-5G
APOSOR2894-100GEA 69.6 EUR
APOSOR2894-100G APOSOR2894-25G APOSOR2894-5G
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride 95%
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038354
Numéro CAS: 13803-74-2
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II