Imprimer
4'-Nitroacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
OR28938-1KG OR28938-250G OR28938-5KG
APOSOR28938-1KGEA 68.3 EUR
APOSOR28938-1KG APOSOR28938-250G APOSOR28938-5KG
4'-Nitroacétophénone 98%
4'-Nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₃
Point d'ébullition: 201…202 °C
Point de fusion: 75…78 °C
Point éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007355
Numéro CAS: 100-19-6
EINECS: 202-827-4