Isothiocyanate de 2,3-dichlorophényle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzène
Formule:
C₇H₃Cl₂NS Poids moléculaire: 204.08 g/mol Point d'ébullition: 256…258 °C Densité: 1.434 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041048 Numéro CAS: 6590-97-2 UN: 2922 ADR: 8+6.1 II |