Imprimer
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28927-10G OR28927-1G
APOSOR28927-10GEA 0 EUR
APOSOR28927-10G APOSOR28927-1G
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
Formule: C₆H₆N₂O₆S·1H₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277203
Numéro CAS: 175278-60-1