Imprimer
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR28919-100G OR28919-25G OR28919-5G
APOSOR28919-100GEA 125 EUR
APOSOR28919-100G APOSOR28919-25G APOSOR28919-5G
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
Point d'ébullition: 143…144 °C/1,5mmHg
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007445
Numéro CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II