Isothiocyanate de isobutyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Methylpropyl isothiocyanate
Formule:
C₅H₉NS Point d'ébullition: 160…162 °C Densité: 0,94 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 24 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00022062 Numéro CAS: 591-82-2 EINECS: 209-733-2 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |