Imprimer
Isocyanate de 3-bromophényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR28901-25G OR28901-5G
APOSOR28901-25GEA 287 EUR
APOSOR28901-25G APOSOR28901-5G
Isocyanate de 3-bromophényle 97%
Isocyanate de 3-bromophényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄BrNO
Point d'ébullition: 220 °C
Densité: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002014
Numéro CAS: 23138-55-8