N-Iodosuccinimide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₄INO₂ Point de fusion: 202 °C (déc.) Densité: 2,245 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005512 Numéro CAS: 516-12-1 EINECS: 208-221-6 |