Imprimer
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28891-100G OR28891-25G OR28891-5G
APOSOR28891-100GEA 348 EUR
APOSOR28891-100G APOSOR28891-25G APOSOR28891-5G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191496
Numéro CAS: 67123-97-1