(-)-Quinine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
Formule:
C₂₀H₂₄N₂O₂ Point de fusion: 173…175 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00198096 Numéro CAS: 130-95-0 EINECS: 205-003-2 |