Imprimer
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR28875-100G OR28875-250G OR28875-25G
APOSOR28875-100GEA 0 EUR
APOSOR28875-100G APOSOR28875-250G APOSOR28875-25G
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Formule: C₃H₆ClNS
Point d'ébullition: 90…95 °C/0,5mmHg
Point de fusion: 39…43 °C
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004919
Numéro CAS: 16420-13-6
EINECS: 240-468-5
UN: 3261
ADR: 8,II