Imprimer
2-Amino-4-nitrophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-5-nitroaniline
OR28831-100G OR28831-25G
APOSOR28831-100GEA 63.8 EUR
APOSOR28831-100G APOSOR28831-25G
2-Amino-4-nitrophénol
2-Amino-4-nitrophénol
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 140…145 °C
Point éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007695
Numéro CAS: 99-57-0
EINECS: 202-767-9