N,N-Diméthylpyridine-4-amine 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₁₀N₂ Point d'ébullition: 162 °C/50mmHg Point de fusion: 110…113 °C Point éclair: 124 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006418 Numéro CAS: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2928 ADR: 6.1+8,I |