Imprimer
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (-)-[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl butanoate, (R)-Oxiran-2-ylmethyl butyrate
OR28822-100G OR28822-25G OR28822-5G
APOSOR28822-100GEA 34.8 EUR
APOSOR28822-100G APOSOR28822-25G APOSOR28822-5G
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Formule: C₇H₁₂O₃
Poids moléculaire: 144.17 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C
Densité: 1.032 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075120
Numéro CAS: 60456-26-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III