Imprimer
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28821-100G OR28821-25G OR28821-500G
APOSOR28821-100GEA 154 EUR
APOSOR28821-100G APOSOR28821-25G APOSOR28821-500G
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Formule: C₄H₂O₄
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001334
Numéro CAS: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4