Imprimer
Propiolate d'éthyle 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28819-100G OR28819-25G
APOSOR28819-100GEA 683 EUR
APOSOR28819-100G APOSOR28819-25G
Propiolate d'éthyle 99%
Propiolate d'éthyle
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 118…120 °C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009184
Numéro CAS: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 3272
ADR: 3,III