Isothiocyanate de o-tolyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₇NS Point éclair: 107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004802 Numéro CAS: 614-69-7 |