Imprimer
4-Méthyl-2-nitrophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Nitro-p-crésol
OR28809-1G OR28809-5G
APOSOR28809-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28809-1G APOSOR28809-5G
4-Méthyl-2-nitrophenol 98%
4-Méthyl-2-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C/22mmHg
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007120
Numéro CAS: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
UN: 2446
ADR: 6.1 III