Imprimer
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
OR28801-1KG OR28801-250G OR28801-50G
APOSOR28801-1KGEA 132 EUR
APOSOR28801-1KG APOSOR28801-250G APOSOR28801-50G
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Formule: C₁₁H₁₄Cl₂
Poids moléculaire: 217.14 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C/20mmHg
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013681
Numéro CAS: 1585-17-7
UN: 3261
ADR: 8 II