Imprimer
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28799-1G OR28799-5G
APOSOR28799-1GEA 85.7 EUR
APOSOR28799-1G APOSOR28799-5G
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173729
Numéro CAS: 68282-47-3