Iodure de triméthyloxosulfonium 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trimethyloxosulphonium iodide
Formule:
C₃H₉IOS Poids moléculaire: 220.07 g/mol Point de fusion: 208…212 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011899 Numéro CAS: 1774-47-6 EINECS: 217-204-2 |