Imprimer
3,5-Diméthylpyrazole 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28782-500G OR28782-1KG OR28782-100G
APOSOR28782-500GEA 36.4 EUR
APOSOR28782-500G APOSOR28782-1KG APOSOR28782-100G
3,5-Diméthylpyrazole 99%
3,5-Diméthylpyrazole
Formule: C₅H₈N₂
Point d'ébullition: 218 °C
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005243
Numéro CAS: 67-51-6
EINECS: 200-657-5