m-Anisidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Méthoxyaniline, 3-Anisidine
Formule:
C₇H₉NO Point d'ébullition: 250…251 °C Point de fusion: –1 °C Densité: 1,096 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 126 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007783 Numéro CAS: 536-90-3 EINECS: 208-651-4 UN: 2431 ADR: 6.1,III |