Imprimer
2-Isopropyl-6-methylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR28768-25G OR28768-5G OR28768-1G
APOSOR28768-25GEA 1840 EUR
APOSOR28768-25G APOSOR28768-5G APOSOR28768-1G
2-Isopropyl-6-methylaniline
2-Isopropyl-6-methylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Point d'ébullition: 108…110 °C/10mmHg
Densité: 0,957 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007746
Numéro CAS: 5266-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III