Imprimer
2,2'-Bipyridyle 99+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2'-Bipyridine
OR28749-100G OR28749-250G OR28749-25G
APOSOR28749-100GEA 43.5 EUR
APOSOR28749-100G APOSOR28749-250G APOSOR28749-25G
2,2'-Bipyridyle 99+%
2,2'-Bipyridyle
Formule: C₁₀H₈N₂
Point d'ébullition: 273 °C
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006212
Numéro CAS: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III