Imprimer
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR28736-100G OR28736-25G
APOSOR28736-100GEA 46.4 EUR
APOSOR28736-100G APOSOR28736-25G
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 97%
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012507
Numéro CAS: 3182-93-2