Imprimer

(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 2-Methyltetrahydrofuran-3-one

OR28730-250G OR28730-1KG
APOSOR28730-250GEA 255 EUR
APOSOR28730-250G APOSOR28730-1KG
(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one
(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 139 °C
Densité: 1.034 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010423
Numéro CAS: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR