Imprimer
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Naproxen, (S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (S)-(+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic Acid
OR28717-25G OR28717-100G OR28717-5G
APOSOR28717-25GEA 66.7 EUR
APOSOR28717-25G APOSOR28717-100G APOSOR28717-5G
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 98%
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₄O₃
Poids moléculaire: 230.26 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010500
Numéro CAS: 22204-53-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III