Chlorure de cyclobutanecarbonyle 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cyclobutanecarboxylique chlorure
Formule:
C₅H₇ClO Point d'ébullition: 60 °C/50mmHg Densité: 1,039 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 37 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001319 Numéro CAS: 5006-22-4 UN: 2920 ADR: 8+3,II |