Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₂O₂ Point d'ébullition: 77 °C/68,5mmHg Densité: 0,938 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009943 Numéro CAS: 20913-25-1 EINECS: 244-113-5 UN: 3272 ADR: 3,III |